Print…
Brometo de hidrogénio 48% em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
123170010 123170025
ACRO123170010EA 86.6 EUR
ACRO123170010 ACRO123170025
Brometo de hidrogénio 48% em água, puro
Brometo de hidrogénio
Fórmula: HBr
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,48 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011323
Número CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %