Print…
Permanganato de potássio 0.1 M KMnO4 (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 163.68 EUR
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Permanganato de potássio 0.1 M KMnO4 (0.5N) solução volumétrica, Fluka™
Permanganato de potássio
Fórmula: KMnO₄
Ponto de ebulição: 100 °C (1,013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011364
Número CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective