Print…
Ácido p-toluenossulfónico 12% em ácido acético, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
421220010 421222500
ACRO421220010EA 197 EUR
ACRO421220010 ACRO421222500
Ácido p-toluenossulfónico 12% em ácido acético, puro
Ácido p-toluenossulfónico
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de Inflamação: 41 °C
Número CAS: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN: 2920
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %