Print…
Ácido metanossulfônico ≥70% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 29.6 EUR
8.14637.0250 8.14637.1000
Ácido metanossulfônico ≥70% para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido metanossulfónico
Fórmula: CH₃SO₃H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007518
Número CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)