Print…
Ácido metanossulfônico 70% 70%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 88.1 EUR
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Ácido metanossulfônico 70% 70%, puro
Ácido metanossulfónico
Fórmula: CH₃SO₃H
Ponto de Fusão: –54 °C
Densidade: 1,35 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007518
Número CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm