Print…
Ácido sulfúrico 2.5 M H2SO4 (5N) Volumetric, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 478.92 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Ácido sulfúrico 2.5 M H2SO4 (5N) Volumetric, Fluka™
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: >100 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 2796
ADR: 8 II
Encomendar
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective