Print…
Glicerina 83,5 - 88,5% 83,5-88,5 w/w, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
277360010 277360050
ACRO277360010EA 92.7 EUR
ACRO277360010 ACRO277360050
Glicerina 83,5 - 88,5% 83,5-88,5 w/w, pure
Glicerina
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 290
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1.227 g/cm³
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to almost colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4490 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Assay 83.5 to 88.5 %
Water 12 to 16 %