Print…
Metanolato de sódio 30% em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
519952-1L 519952-2.5L 519952-25ML
SIAL519952-1LEA 26.5 EUR
SIAL519952-1L SIAL519952-2.5L SIAL519952-25ML
Metanolato de sódio 30% em metanol, Sigma-Aldrich®
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III