Print…
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7102.1000EA 36.8 EUR
7102.1000 7102.9010 7102.9020
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II