Print…
Metanolato de sódio 30% (w/w) 5.4 M em metanol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 42.8 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Metanolato de sódio 30% (w/w) 5.4 M em metanol, puro
Metanolato de sódio
Fórmula: CH₃NaO
Ponto de Fusão: 1…5 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure