Print…
Metanolato de sódio ∼30% (w/w) em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium methylate, Sodium methanolate
B21872.AP B21872.0F
B21872.APEA 36 EUR
B21872.AP B21872.0F
Metanolato de sódio ∼30% (w/w) em metanol
Metanolato de sódio
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 16°(61°F) Odour: Alcohol-like Melting Point: 6° Boiling Point: 93° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Fórmula: CH₃NaO
Peso Molecular: 54.02 g/mol
Ponto de ebulição: 93 °C
Ponto de Fusão: <6 °C
Densidade: 0.969
Ponto de Inflamação: 16 °C (61 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012179
Número CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8643