Ácido sulfúrico solução padronizada 0.2 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45062.M4
45062.K7
45062.K2
45062.M4EA
166
EUR
45062.M4
45062.K7
45062.K2
Ácido sulfúrico solução padronizada 0.2 N em solução aquosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064589
Fórmula:
H₂SO₄ Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |