Print…
2-Propanol 70% ≥70% (v/v), SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Álcool isopropilico
1.37040.9025 1.37040.1000
1.37040.9025EA 0 EUR
1.37040.9025 1.37040.1000
2-Propanol 70% ≥70% (v/v), SAFC®
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Ponto de Fusão: -89
Densidade: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM