Print…
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7103.1000EA 76.1 EUR
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II