Print…
5-Aminopentan-1-ol 50% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-1-pentanol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 108 EUR
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Aminopentan-1-ol 50% em solução aquosa
5-Aminopentan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Densidade: 0,987 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008237
Número CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %