Print…
Dimetilamina 40% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500
8.22033.1000EA 32.9 EUR
8.22033.1000 8.22033.2500
Dimetilamina 40% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: -92.8
Densidade: 0.938
Ponto de Inflamação: -55
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,03278
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C