Print…
Trimetilamina 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l em etanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
92260-1L 92260-250ML 92260-5L
SIAL92260-1LEA 213 EUR
SIAL92260-1L SIAL92260-250ML SIAL92260-5L
Trimetilamina 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l em etanol, Sigma-Aldrich®
Trimetilamina
Fórmula: C₃H₉N
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 2.87
Ponto de Fusão: -117.1
Ponto de Inflamação: -20
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008327
Número CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841