Print…
Ácido oxálico 5% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethanedioic acid
35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 66.3 EUR
35619.K2 35619.K7
Ácido oxálico 5% (w/v) em solução aquosa
Ácido oxálico
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Fórmula: C₂H₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002573
Número CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III