Print…
Ácido clorídrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
5050.5000EA 108 EUR
5050.5000 5050.1000
Ácido clorídrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer 2.95 - 3.05 mol/l