Ácido glicólico ∼66 - 70% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L14980.AP
L14980.0F
L14980.APEA
28.6
EUR
L14980.AP
L14980.0F
Ácido glicólico ∼66 - 70% em solução aquosa
Ácido glicólico
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Flash Point: None
Refractive Index: 1.411
Odour: Sweet
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004312
Fórmula:
C₂H₄O₃ Ponto de ebulição: 112 °C Densidade: 1,270 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004312 Número CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,4498 |