Ácido glicólico 70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
411030010
411032500
411030250
ACRO411030010EA
33.7
EUR
ACRO411030010
ACRO411032500
ACRO411030250
Ácido glicólico 70%
Ácido glicólico
Fórmula:
C₂H₄O₃ Ponto de Fusão: 10 °C Densidade: 1,27 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004312 Número CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear yellow to light amber Solution |
Titration with NaOH | 65 to 72 % w/w |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |