Print…
Ácido clorídrico 2.0 M HCl (2.0N) solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 65.37 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Ácido clorídrico 2.0 M HCl (2.0N) solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,04 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective