Print…
Ácido clorídrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 EUR
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Ácido clorídrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,