Print…
Ácido acético 60%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37034.9025 1.37034.9950
1.37034.9025EA 665 EUR
1.37034.9025 1.37034.9950
Ácido acético 60%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: 17
Ponto de Inflamação: 38,5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM