Print…
Ácido clorídrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% solução volumétrica, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 132.96 EUR
343102-2L 343102-500ML
Ácido clorídrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% solução volumétrica, Fluka™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N