Print…
Ácido acético 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
1.37047.9025EA 0 EUR
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
Ácido acético 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM