Print…
Sistemas de vácuo para química, MZ
Fornecedor: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 2910 EUR
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Sistemas de vácuo para química, MZ
Bombas Bombas de Diafragma
Estes sistemas de vácuo para química podem ser usados numa vasta gama de aplicações, para drenagem ou deslocamento de gases e vapores entre recipientes, em laboratórios de química e física, por exemplo, como alternativa a bombas de jacto de água e bombas de palheta rotativa. Estrutura compacta, funcionamento extremamente silencioso. Longa vida útil, substituição fácil do diafragma e das válvulas. Vácuo isento de óleo.
  • Com bombas de diafragma para química, de elevada resistência a produtos químicos (as partes em contacto com os meios são feitas de compostos de PTFE e materiais semelhantes)
  • Elevada capacidade de volume de bombeamento, mesmo a baixa pressão
  • Válvula de lastro de gás standard, para trabalhar com condensados
  • Recuperação de solvente de quase 100%, com condensador do vapor extraído
  • Controlo manual simples
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modelo MZ 2C NT + 2 AK
Inclui uma bomba de diafragma para química MZ 2C NT, montada num suporte para bomba, um separador do lado da aspiração (AK), para protecção contra as partículas e para recolha de gotículas de líquido, bem como um separador do lado da pressão (AK), para recolha da condensação dos vapores do solvente bombeado e para impedir o refluxo dos condensados.
Modelo MZ 2C NT + AK + EK
Inclui uma bomba de diafragma para química MZ 2C NT, montada num suporte para bomba, um separador do lado da aspiração (AK), para protecção contra as partículas e para recolha de gotículas de líquido, bem como um condensador de vapor extraído (EK) isolado, para uma recuperação eficaz dos solventes, para proteger o ambiente e permitir a reciclagem.
Modelo MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Este sistema de vácuo para química permite operar em simultâneo dois sistemas de vácuo através de uma única bomba de vácuo. Inclui uma bomba de diafragma para química MZ 2C NT, montada num suporte para bomba, e um separador do lado da aspiração (AK), para protecção contra as partículas e para recolha de gotículas de líquido. Com condensador de vapor extraído (EK) isolado, do lado da pressão, para uma recuperação eficaz dos solventes, para proteger o ambiente e permitir a reciclagem. Inclui controlo manual duplo e válvulas de retenção para impedir que os processos interfiram entre si.
Atenção: Note: Please visit our website for details on the full range of Vacuubrand chemistry vacuum systems.