Print…
Cloreto de guanidínio 8 mol/l em solução aquosa, Biotechnology Grade
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
M113-4LEA 2060 EUR
M113-4L
Cloreto de guanidínio 8 mol/l em solução aquosa, Biotechnology Grade
Cloreto de guanidínio
Uma solução concentrada preparada com pó grau biotecnologia para o uso conveniente nos procedimentos de purificação de proteínas e ácidos nucléicos.
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Encomendar
Conductivity @25 °C (1:100, Water) none detected