Print…
Reagente de Cleland 1 mol/l em solução aquosa
Fornecedor: PanReac AppliChem
A3668.0100 A3668.0050
A3668.0100EA 91.1 EUR
A3668.0100 A3668.0050
Reagente de Cleland 1 mol/l em solução aquosa
Reagente de Cleland
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Número MDL : MFCD00004877
Número CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM