Print…
EDTA sal dissódico 0.2 M EDTA-Na2 solução volumétrica, para complexometria, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 267.4 EUR
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA sal dissódico 0.2 M EDTA-Na2 solução volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001