Print…
EDTA sal dissódico 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
28662.290EA 36 EUR
28662.290 28662.370
EDTA sal dissódico 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
EDTA sal dissódico
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso Molecular: 336.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable