Print…
EDTA sal dissódico 0.1 M EDTA-Na2 aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Complexometry, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 439.49 EUR
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA sal dissódico 0.1 M EDTA-Na2 aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Complexometry, Fluka™
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso Molecular: 336.21 g/mol
Densidade: 1.01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Merck Index: 12,03556
Encomendar
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective