EDTA sal dissódico 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
30031.294EA
36
EUR
30031.294
30031.408
EDTA sal dissódico 0.05 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
EDTA sal dissódico
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070672 Número CAS: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |