EDTA sal dissódico solução padronizada 0.0575 M (0.115N) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39782.K2
39782.K7
39782.K2EA
46.6
EUR
39782.K2
39782.K7
EDTA sal dissódico solução padronizada 0.0575 M (0.115N) em solução aquosa
EDTA sal dissódico
CAS No.: 139-33-3
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Formula Weight: 336.22
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00070672
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070672 Número CAS: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |