Print…
Glutaraldeído 50% em solução aquosa, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
0875-100MLEA 68.4 EUR
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldeído 50% em solução aquosa, grade reagente
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Encomendar
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135