Glutaraldeído 50% aqueous solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Glutaral, 1,5-Pentanodial
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
A10500.0EEA
151
EUR
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
Glutaraldeído 50% aqueous solution
Glutaraldeído
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
Melting Point: ca -21°
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Fórmula:
C₅H₈O₂ Peso Molecular: 100.12 g/mol Ponto de ebulição: 100 °C Ponto de Fusão: ∼–21 °C Densidade: 1.123 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007025 Número CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Merck Index: 14,4472 |