Print…
Glutaraldeído 25% em solução aquosa para microscopia eletrônica, de acordo com P.J. Anderson, Purificado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
1.12179.0025 1.12179.0100
1.12179.0025EA 167 EUR
1.12179.0025 1.12179.0100
Glutaraldeído 25% em solução aquosa para microscopia eletrônica, de acordo com P.J. Anderson, Purificado, Sigma-Aldrich®
Glutaraldeído
Glutardialdehyde is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis of samples of human origin.
The 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen for semi-thin cuttings and electron microscopy. Alternatively, especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with glutardialdehyde acc. to P.J. Anderson, purified and filled into ampoules under nitrogen. Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. It is registered as CE / IVD product for applications in diagnostics.
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 1760
ADR: 8,
IVDLogo
Encomendar
Assay (alkalimetric) 24.7 - 25.7 %
Identity conforms
Free acid (as glutaric acid) ≤ 0,2 %
Methanol (HS-GC) ≤ 0,3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm) ≥ 3,0
pH >3,0 (H₂O, 20 °C)