Print…
Ácido acético 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37035.2500 1.37035.9025
1.37035.2500EA 94.2 EUR
1.37035.2500 1.37035.9025
Ácido acético 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Ácido acético
Fórmula: H₃CCOOH
Peso Molecular: 60.05 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: 17
Ponto de Inflamação: 38,5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036152
Número CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM