Glutaraldeído 25% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Glutaral, 1,5-Pentanodial
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
A17876.APEA
32.4
EUR
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
Glutaraldeído 25% em solução aquosa
Glutaraldeído
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Fórmula:
C₅H₈O₂ Peso Molecular: 100.12 g/mol Ponto de ebulição: 188 Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 1.062 Ponto de Inflamação: >71 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007025 Número CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Merck Index: 14,4472 |