Print…
Glutaraldeído 25% em água para microscopia eletrônica, Purificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
233280250 233281000
ACRO233280250EA 65.7 EUR
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldeído 25% em água para microscopia eletrônica, Purificado
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)