Print…
Glutaraldeído 25% w/w water
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 47.8 EUR
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldeído 25% w/w water
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)