Print…
Glutaraldeído 15% aqueous solution
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
8.19250.9025 8.19250.9190
8.19250.9025EA 0 EUR
8.19250.9025 8.19250.9190
Glutaraldeído 15% aqueous solution
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 188
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485