1,5-Hexadiyne 50% em pentano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
18720.04
18720.09
18720.04EA
158
EUR
18720.04
18720.09
1,5-Hexadiyne 50% em pentano
1,5-Hexadiyne
CAS No.: 628-16-0
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH
Formula Weight: 78.11
Flash Point: -2°(29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.805
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014924
Fórmula:
C₆H₆ Densidade: 0,805 Ponto de Inflamação: –2 °C (29 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014924 Número CAS: 628-16-0 EINECS: 211-029-5 UN: 3295 ADR: 3,II |