Print…
Ácido linoleico 60% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
413195000 413190025
ACRO413195000EA 61.4 EUR
ACRO413195000 ACRO413190025
Ácido linoleico 60% tech.
Ácido linoleico
Fórmula: C₁₈H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 229…230 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064241
Número CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g