Print…
(±)-δ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Decanolide, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one, δ-Decalactone, (±)-Decan-5-olide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W236128-100G-K W236128-1KG-K W236128-25G-K
SIALW236128-100G-KEA 955 EUR
SIALW236128-100G-K SIALW236128-1KG-K SIALW236128-25G-K
(±)-δ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Decalactone
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00006649
Número CAS: 705-86-2
EINECS: 211-889-1