(±)-δ-Decalactone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Decanolide, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one, δ-Decalactone, (±)-Decan-5-olide
A11756.14
A11756.18
A11756.22
A11756.36
A11756.14EA
52.3
EUR
A11756.14
A11756.18
A11756.22
A11756.36
(±)-δ-Decalactone ≥97%
(±)-δ-Decalactone
Purity: 97%
CAS No.: 705-86-2
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -25°
Boiling Point: 117-120°/0.02m
Beilstein Reference: 117520
MDL No.: MFCD00006649
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 117…120 °C (0,02 mmHg) Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 0,971 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006649 Número CAS: 705-86-2 EINECS: 211-889-1 |