Print…
(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Bromocyclohexene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
333549-10ML 333549-250ML 333549-50ML
SIAL333549-10MLEA 92.7 EUR
SIAL333549-10ML SIAL333549-250ML SIAL333549-50ML
(±)-3-Bromocyclohexene, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromocyclohexene
Fórmula: C₆H₉Br
Ponto de ebulição: 89…91 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,389 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00013775
Número CAS: 1521-51-3