(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
L07088.14
L07088.22
L07088.14EA
62.5
EUR
L07088.14
L07088.22
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol ≥98%
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 1460-57-7
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 101-106°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 3193810
MDL No.: MFCD00063611
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 231…233 °C Ponto de Fusão: 101…106 °C Densidade: 1,147 g/cm³ (24 °C) Ponto de Inflamação: 134 °C (273 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063611 Número CAS: 1460-57-7 EINECS: 215-956-6 |