Print…
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
161650100 161650500
ACRO161650100EA 35.5 EUR
ACRO161650100 ACRO161650500
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol 98%
(±)-trans-1,2-Ciclohexanodiol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 117 °C (17mbar)
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Densidade: 1,147 g/cm³ (24 °C)
Ponto de Inflamação: 134 °C
Número MDL : MFCD00063611
Número CAS: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
Encomendar
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %