Print…
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
147524-1L 147524-250ML 147524-5ML
SIAL147524-1LEA 464 EUR
SIAL147524-1L SIAL147524-250ML SIAL147524-5ML
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001339
Número CAS: 80-56-8
EINECS: 201-291-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599